Learn More
Invitrogen™ iBind™ Flex Mini Insert Replacement
Zur Verwendung mit dem ibind™ Flex Western Device (SLF2000). Invitrogen™ ibind™ Flex Mini Well Insert Replacement ist ein Well-Einsatz, der das Format anpasst, um zwei Mini Blots zu verarbeiten. Es verfügt über zwei Wells in Reihe 1 und 3.
Marke:  Invitrogen™ SLF2002
Artikelnummer. 15401254
  • 344.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 10-07-2025
Beschreibung
Das iBind™ Flex Western System bietet eine automatisierte Western Blot-Verarbeitung. Mit maßgeschneiderten Well-Inserts kann es verschiedene Blot-Formate aufnehmen, einschließlich Midi-, Mini- und vertikal geschnittene Streifen. Alle Blockierungen, Antikörperinkubationen und Waschschritte während der Immundetektion basieren auf der Sequential Lateral Flow (SLF)-Technologie und werden freihändig durchgeführt. Im Vergleich zu manuellen Methoden benötigt das iBind Flex Western-System weniger Primärantikörper, ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse und ist mit nachgeschalteten Nachweisprotokollen kompatibel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
iBind™
Ersatzeinsatz
1 insert
iBind
Zwei Wells in Reihe 1 und Reihe 3
Raumtemperatur
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ iBind™ Flex Mini Insert Replacement > Mini-Well-Einsatz; mit zwei Wells in Reihe 1 und 3