Learn More
Thermo Scientific Chemicals ‚Ibandronat-Natriumsalz-Monohydrat
Artikelnummer. 16378297 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
CAS: 138926-19-9 | C9H24NNaO8P2 | 359.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 138926-19-9
Summenformel C9H24NNaO8P2
Molekulargewicht (g/mol) 359.23
InChI-Schlüssel VBDRTGFACFYFCT-UHFFFAOYNA-M
IUPAC-Name Natriumhydrat Wasserstoff {1-Hydroxy-3-[Methyl(pentyl)amino]-1-Phosphonopropyl}Phosphonat
SMILES O.[Na+].CCCCCN(C)CCC(O)(P(O)(O)=O)P(O)([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ibandronate sodium salt monohydrate
Schmelzpunkt 175.0°C to 177.0°C
Menge 5 g
Formelmasse 359.23
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals ‚Ibandronat-Natriumsalz-Monohydrat >