Learn More
Cole-Parmer™ Digitale Schmelzpunktgeräte der Serie IA9000
Bietet eine einfache Möglichkeit zur Messung der Schmelzpunkte von Proben ohne Einbußen bei der Genauigkeit; die Temperaturauflösung liegt innerhalb 0.1 °C. Ideal für mehrere Benutzer, ergonomisch gestaltet, um eine komfortable Sicht für alle zu gewährleisten, mit einem höhenverstellbaren Verlängerungsarm und einem zur Anpassung an den Benutzer drehbaren Sichtkopf. Der Sichtkopf verfügt über eine Lupe, mit 8x-Vergrößerung.
Marke:  Cole-Parmer™ 03010-15
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13427669
  • 1505.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Jedes Digital Mel-Temp™-Modell wird mit 50 Kapillarröhrchen, einem eigenen Netzteil und einem eigenen Netzkabel geliefert.
Beschreibung
Beschreibung
Bietet eine einfache Möglichkeit zur Messung der Schmelzpunkte von Proben ohne Genauigkeitseinbußen; die Temperaturauflösung liegt innerhalb 0,1 °C. Ideal für mehrere Benutzer, ergonomisch gestaltet, um eine komfortable Sicht für alle zu gewährleisten, mit einem höhenverstellbaren Verlängerungsarm und einem zur Anpassung an den Benutzer drehbaren Sichtkopf.Der Sichtkopf verfügt über eine Lupe achtfacher Vergrößerung.
Das digitale Schmelzpunktgerät Mel-Temp bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, die Schmelzpunkte von Proben zu messen. Dank höhenverstellbarem Verlängerungsarm und drehbarem Sichtkopf profitieren auch mehrere Anwender von einem komfortablen Sichtbereich. 
  • Anzeigeauflösung 1,0 °C
  • 13-Tasten Folientastatur
  • Digitaler 32-Bit-Mikroprozessor
  • Entfernung der Röhrchenführung zur Reinigung und Verwendung von Kühlfingern
  • Drucktastensteuerung
  • Speicherkapazität für 4 x 1 Schmelzwerte  
  • Mit klappbarer 8x-Betrachtungslupe
  • Einstellbare Objektlinse und Augenschutz
  • Drei akustische Signaltöne zur Anzeige der Ofentemperatur
  • Integrierte Beleuchtung und Weitwinkel 8-fach Lupe zur besseren Probenbeobachtung
  • Nachrüstbar Bei Kalibrierung durch den Anwender ist ein Kalibrierungskit erforderlich
Compliance
CE
Spezifikation
Spezifikation
Digitales Schmelzpunktgerät
100/240 V
±1 %
355 mm
100/240 V, 50/60 Hz, 15 DC, 45 W
80 mm
Standard MP-250
100Ω PT RTD
Umgebungstemperatur bis 400 °C
7,9 in.
50/60 Hz
45 W
CE
LCD mit Hintergrundbeleuchtung
17,75 Zoll
Lieferung mit einer Packung von 100 Kapillarrohren, Netzteil und Netzkabel.
1 °C
Umgebungstemperatur bis 752 °F
2.5 kg
200 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Digitale Schmelzpunktgeräte der Serie IA9000 > Modell mit fester Rampengeschwindigkeit; 115 V; 50/60 Hz; 45 W