Learn More
Cole-Parmer™ Digitale Schmelzpunktgeräte der Serie IA9000
Bietet eine einfache Möglichkeit zur Messung der Schmelzpunkte von Proben ohne Einbußen bei der Genauigkeit; die Temperaturauflösung liegt innerhalb 0.1 °C. Ideal für mehrere Benutzer, ergonomisch gestaltet, um eine komfortable Sicht für alle zu gewährleisten, mit einem höhenverstellbaren Verlängerungsarm und einem zur Anpassung an den Benutzer drehbaren Sichtkopf. Der Sichtkopf verfügt über eine Lupe, mit 8x-Vergrößerung.
Marke: Cole-Parmer™ 03010-59
2799.89 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Bietet eine einfache Möglichkeit zur Messung der Schmelzpunkte von Proben ohne Genauigkeitseinbußen; die Temperaturauflösung liegt innerhalb 0,1 °C. Ideal für mehrere Benutzer, ergonomisch gestaltet, um eine komfortable Sicht für alle zu gewährleisten, mit einem höhenverstellbaren Verlängerungsarm und einem zur Anpassung an den Benutzer drehbaren Sichtkopf.Der Sichtkopf verfügt über eine Lupe achtfacher Vergrößerung.
- Das Schmelzpunktgerät verfügt über eine Folientastatur mit einfachen Menüs, die den intuitiven Einsatz erleichtern
- Die Drucktastensteuerungen sind bequem angeordnet, um sicherzustellen, dass die Temperaturen aufgezeichnet werden können, ohne von der Probe wegsehen zu müssen
- Der digitale Mikroprozessor mit eine Auflösung von ±0.1 °C ermöglicht kurz Aufwärmzeiten und eine präzise Temperaturregelung
- Proben in 3 Kapillarröhrchen können gleichzeitig betrachtet werden.
- 3 hörbare Signaltöne signalisieren, dass die Backofentemperatur stabil und für die Probe bereit ist
- Der einstellbare Arm mit der Betrachtungslupe kann in das Gerät eingeklappt werden
- Objektivlinse zur scharfen Fokussierung einstellbar
- Der rotierende Sichtkopf und das Sicherheits-Augenstück schützen vor Blendung und heißer Zone
- Die integrierte Beleuchtung und die Weitwinkelbetrachtungslupe mit 8x Vergrößerung erleichtern die Beobachtung von Proben, sodass alle 3 Proben ohne Ermüdung der Augen betrachtet werden können
- Die Geräte können vom Anwender vor Ort oder vom Hersteller bzw. von einer Serviceorganisation kalibriert werden. Bei Kalibrierung durch den Anwender ist ein Kalibrierungskit erforderlich
- Verbessertes Kalibrierungsverfahren mit Kalibriertaste.
Compliance
CE
Spezifikation
Digitales Schmelzpunktgerät | |
100/240 V | |
±0.5°C at 20°C, ±1.0°C at 350°C | |
355 x 200 x 80 mm | |
100/240 V, 50/60 Hz, 15 DC, 45 W | |
45.1 cm | |
Modell zur Aufzeichnung von Beginn/Ende gemäß Pharmacopeia | |
100Ω PT RTD | |
Umgebungstemperatur bis 400 °C |
50/60 Hz | |
45 W | |
CE | |
Backlit LCD | |
17,75 Zoll | |
Lieferung mit einer Packung von 100 Kapillarrohren, Netzteil und Netzkabel. | |
±0.1 °C | |
Ambient to 752°F | |
2,5 kg |