Learn More
Brady™ i5300 Etikettendrucker für die Industrie mit WLAN, EU
Den BradyPrinter i5300 Etikettendrucker für die Industrie können Sie problemlos einrichten und im Handumdrehen drucken. Dieser Drucker mit robustem Metallrahmen kann sowohl für hochvolumige als auch stark gemischte Etikettieranwendungen eingesetzt werden.
Marke: Brady™ 151275
Beschreibung
Der i5300 für die Industrie werden Druckaufträge pausiert, wieder aufgenommen und in einer anpassbaren Druckerwarteschlange mit Überschreibschutz gespeichert
- 300 dpi; präzises Drucken von kleinen Schriften
- Dank der WLAN-Konnektivität können Sie Daten aus einer Vielzahl von Quellen einfacher abrufen
- Erfordert keine Kalibrierung und keine Anpassung der Einstellungen für Wärme und Geschwindigkeit
- Materialwechsel in 20 Sekunden, Etikettenbreite von 5,08 bis 101,6 mm
- 178-mm-Farbtouchscreen und integrierter automatischer Schneider
- Robuste Bauweise mit Metallrahmen
- Intuitiv und bedienerfreundlich
- EU-Netzkabel im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
LCD-Farb-Touchscreen | |
11 in. | |
11 in. | |
16 in. | |
Nicht autoklavierbar | |
Monochrom | |
Indonesisch, Bulgarisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Deutsch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Ungarisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Spanisch, Türkisch | |
i5300. | |
300 dpi | |
Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ Servers 2012, 2012 R2 und 2016 | |
33 lb. | |
Kabel- und Leitungskennzeichnung, Kennzeichnung im elektrischen Bereich, Labor- und Barcode-Etiketten, allgemeine Kennzeichnung | |
110/240 V |
Direkt thermisch, Thermotransfer | |
284,5 mm | |
279,4 mm | |
401 mm | |
Unsteril | |
Drucker, Brady™ Workstation- Basic Design Suite, EU-Netzkabel, USB-Kabel, Stift, Reinigungskit, Kurzanleitung, Jump Drive mit Anleitungsvideos und Windows™-Treiber von Drittanbieter | |
512 MB RAM, 195 MB IFFS | |
254 mm/s | |
Verkabelt, Ethernet, USB 2.0, USB Host | |
10°C bis 40°C | |
15 kg | |
2 Jahr | |
I5300-C-EU-WF |