Learn More
Invitrogen™ Silencer™ siRNA Construction Kit with manual
Silencer™ siRNA Bausatz mit Handbuch
Marke:  Invitrogen™ AM1620M
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10085604
  • 2335.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Invitrogen™ Silencer™ siRNA-Kit dient der Synthese von siRNAs durch In-vitro-Transkription von DNA-Templates und kostet pro siRNA weniger als die chemische Synthese. Das Kit enthält ausreichend Reagenzien für die Synthese von 15 siRNAs.
  • Kürzere siRNA-Vorbereitungszeit – Erzeugen Sie bis zu 15 siRNAs in weniger als 24 Stunden
  • Hunderte Transfektionen pro Reaktion
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    DNA-Hybridisierungspuffer, T7-Promoter-Primer, Klenow-Reaktionspuffer, 10X dNTP, Exo-Klenow, T7-Enzymgemisch, T7-Reaktionspuffer, 2X NTP-Gemisch, Verdaupuffer, DNase, RNase, Sense-Kontroll-DNA und Antisense-Kontroll-DNA müssen bei –20 °C gelagert werden. siRNA-Bindungspuffer, siRNA-Waschpuffer, Filterkartuschen und Röhrchen müssen bei Raumtemperatur gelagert werden. Das nukleasefreie Wasser kann bei beliebiger Temperatur gelagert werden.
    In vitro transkribierte siRNA
    15
    15 reactions
    Transkriptionskontrolle
    Kit with manual
    Silencer™, Ambion™