Learn More
Invitrogen™ Silencer™ siRNA Construction Kit with manual
Silencer™ siRNA Bausatz mit Handbuch
2210.00 CHF - 2270.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | DNA-Hybridisierungspuffer, T7-Promoter-Primer, Klenow-Reaktionspuffer, 10X dNTP, Exo-Klenow, T7-Enzymgemisch, T7-Reaktionspuffer, 2X NTP-Gemisch, Verdaupuffer, DNase, RNase, Sense-Kontroll-DNA und Antisense-Kontroll-DNA müssen bei –20 °C gelagert werden. siRNA-Bindungspuffer, siRNA-Waschpuffer, Filterkartuschen und Röhrchen müssen bei Raumtemperatur gelagert werden. Das nukleasefreie Wasser kann bei beliebiger Temperatur gelagert werden. |
---|---|
Regelungsart | Transkriptionskontrolle |
Probentyp | In vitro transkribierte siRNA |
Anzahl Reaktionen | 15 |
Produktlinie | Silencer™, Ambion™ |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10299094
|
Invitrogen™
AM1620 |
Kit only |
2210.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10085604
|
Invitrogen™
AM1620M |
Kit with manual |
2270.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Das Invitrogen™ Silencer™ siRNA-Kit dient der Synthese von siRNAs durch In-vitro-Transkription von DNA-Templates und kostet pro siRNA weniger als die chemische Synthese. Das Kit enthält ausreichend Reagenzien für die Synthese von 15 siRNAs.Spezifikation
DNA-Hybridisierungspuffer, T7-Promoter-Primer, Klenow-Reaktionspuffer, 10X dNTP, Exo-Klenow, T7-Enzymgemisch, T7-Reaktionspuffer, 2X NTP-Gemisch, Verdaupuffer, DNase, RNase, Sense-Kontroll-DNA und Antisense-Kontroll-DNA müssen bei –20 °C gelagert werden. siRNA-Bindungspuffer, siRNA-Waschpuffer, Filterkartuschen und Röhrchen müssen bei Raumtemperatur gelagert werden. Das nukleasefreie Wasser kann bei beliebiger Temperatur gelagert werden. | |
In vitro transkribierte siRNA | |
Silencer™, Ambion™ |
Transkriptionskontrolle | |
15 |