Learn More
Invitrogen™ Silencer™ siRNA Construction Kit with manual
Silencer™ siRNA Bausatz mit Handbuch
Marke: Invitrogen™ AM1620
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das Invitrogen™ Silencer™ siRNA-Kit dient der Synthese von siRNAs durch In-vitro-Transkription von DNA-Templates und kostet pro siRNA weniger als die chemische Synthese. Das Kit enthält ausreichend Reagenzien für die Synthese von 15 siRNAs.Spezifikation
2X | |
Transkriptionskontrolle | |
Kit only | |
Silencer™, Ambion™ | |
Trockeneis |
DNA-Hybridisierungspuffer, T7-Promoter-Primer, Klenow-Reaktionspuffer, 10X dNTP, Exo-Klenow, T7-Enzymgemisch, T7-Reaktionspuffer, 2X NTP-Gemisch, Verdaupuffer, DNase, RNase, Sense-Kontroll-DNA und Antisense-Kontroll-DNA müssen bei –20 °C gelagert werden. siRNA-Bindungspuffer, siRNA-Waschpuffer, Filterkartuschen und Röhrchen müssen bei Raumtemperatur gelagert werden. Das nukleasefreie Wasser kann bei beliebiger Temperatur gelagert werden. | |
In vitro transkribierte siRNA | |
15 | |
15 reactions |