Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Select Human Ion Channel siRNA Library V4
For the first time, you can obtain the benefits of Ambion™Silencer™ Select siRNAs in a convenient pre-plated, library format.
Marke:  Invitrogen™ 4397915
Artikelnummer. 10564045
  • 17500.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Enthält insgesamt 1014 einzigartige siRNAs (0.25 nmol), passend für jedes der 338 menschlichen Ion-Kanäle-Gene. Insgesamt (12)96-Well-Platten: (9) Platten mit jeweils 88 siRNAs. (3) Platten mit jeweils 74 siRNAs. Informationen zu Anmerkungen und siRNA-Details finden Sie auf der beiliegenden CD. Bei -20 °C oder darunter in einem Tiefkühlgerät ohne Abtauautomatik lagern.
96-Well-Platte
Human
Silencer™, Silencer™ Select, Ambion™
Standard
Raumtemperatur
Enthält insgesamt 1014 einzigartige siRNAs (0,25 nmol), die auf jedes der 338 humanen Ionenkanäle-Gene abzielen. Insgesamt (12) 96-Well-Platten: (9) Platten mit je 88 siRNAs. (3) Platten mit je 74 siRNAs. Informationen zu Anmerkungen und siRNA-Details finden Sie auf der beiliegenden CD. Bei oder unter –20 °C in einem nicht frostfreien Gefrierschrank aufbewahren.
siRNA
RNAi
siRNA-Bibliothek
1 Set
Ionenkanäle
Name des Produkts
Invitrogen™ Silencer™ Select Human Ion Channel siRNA Library V4 > 1 Set