Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Select Human Cell Cycle Regulation siRNA Library
Proteins that regulate cell division are crucial for controlling cell growth and are therefore potentially important drug targets.
Marke:  Invitrogen™ A30136
Artikelnummer. 15681862
  • 35350.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 22-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
4413 siRNAs insgesamt, die auf 1471 Gene abzielen, die auf 96-Well-Platten (51 Platten) plattiert sind
96-Well-Platte
Human
RNAi
siRNA-Bibliothek
1 Set
4413 Gesamt-siRNAs für 1471 Gene, die auf 96-Well-Platten (51 Platten) plattiert sind
In einem nicht frostfreien Gefrierschrank bei oder unter -20 °C lagern.
siRNA
DNA
Silencer™Select
Standard
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
Invitrogen™ Silencer™ Select Human Cell Cycle Regulation siRNA Library > 1 Set