Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Select GAPDH Positive Control siRNA
Silencer™ Select GAPDH Positivkontroll-siRNA
Marke:  Invitrogen™ 4390849
396.64 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
423.44 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10269444
  • 632.00 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Die siRNA wird zusammen mit nukleasefreiem Wasser für die Resuspension in einem einzelnen Röhrchen getrocknet geliefert und sollte bei –20 °C gelagert werden.
siRNA
Unkonjugiert
siRNA
5 nmol
GAPDH
Positivkontrolle
RNAi, Transfektion
Silencer™, Silencer™ Select, Ambion™
HPLC
Raumtemperatur
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Silencer™ Select GAPDH Positive Control siRNA > 5 nmol