Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Select GAPDH Positive Control siRNA
Silencer™ Select GAPDH Positivkontroll-siRNA
Marke: Invitrogen™ 4390850
970.16 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
1034.48 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Invitrogen™ Silencer™ Select Positivkontroll-siRNA für GAPDH ist umfassend validiert und eignet sich optimal als Kontrolle für viele Aspekte eines siRNA-Experiments. 5 nmol im Lieferumfang enthalten.Was sind Silencer™ Select siRNAs?
Durch Einbindung der neuesten Fortschritte in den Bereichen siRNA-Design, Algorithmen zur Vorhersage von Off-Target-Effekten und chemische Modifikationen erzeugen Silencer™ Select siRNAs mit beispielloser Effizienz, Wirksamkeit und Spezifität. Die Folge sind weniger fehlgeschlagene Experimente durch schlechtes Gen-Silencing und saubere und einheitlichere phänotypische Daten.
Silencer™ Select Positivkontroll-siRNA für GAPDH:
Die Silencer™ Select Positivkontroll-siRNA für GAPDH ist umfassend validiert und eignet sich optimal als „Test“-siRNA für Anfänger im Bereich der siRNA-Experimente, da sie für die Arbeit in mehreren Zelllinien validiert ist. Da sie auf GAPDH mRNA (eine allgemeine interne Kontrolle) zielt, stehen viele Assays zur Messung ihrer Effekte zur Verfügung, darunter Echtzeit-RT-PCR sowie das Invitrogen™ KDalert™ GAPDH Assay-Kit.
Qualitätskontrolle:
Silencer™ Select siRNAs werden in einer hochmodernen Einrichtung unter höchsten Qualitätsstandards hergestellt. Zur strengen Qualitätskontrolle gehören die MALDI-TOF-Massenspektrometrie und analytische HPLC zur Reinheitskontrolle. Jede siRNA wird auch mittels Gel-Elektrophorese analysiert, um eine ordnungsgemäße Bindung der Stränge zu bestätigen.
Zubehör: siPORT™ NeoFX™ Transfektionsmittel (SKU-Nr. AM4510 und Nr. AM4511)
Das siPORT™ NeoFX™ Transfektionsmittel ist ein vielseitiges, lipidbasiertes Transfektionsmittel für die effiziente Transfektion von siRNA in kultivierte Zellen. Das Protokoll kann an eine Vielzahl von Zellen und experimentellen Designs angepasst werden, einschließlich Anwendungen mit hohem Durchsatz. Silencer™ Select siRNA-Kontrollen weisen spezifische chemische Modifikationen auf; sie sind auf die Verwendung mit Silencer™ Select siRNAs ausgelegt. Bei der Verwendung anderer siRNA-Produkte wie BLOCK-iT™ siRNAs, Invitrogen™ Silencer™ siRNAs oder STEALTH RNAi™ siRNAs sollten die für diese siRNAs entwickelten Kontroll-siRNAs verwendet werden, um zuverlässige experimentelle Ergebnisse zu erhalten.
Spezifikation
Die siRNA wird zusammen mit nukleasefreiem Wasser für die Resuspension in einem einzelnen Röhrchen getrocknet geliefert und sollte bei –20 °C gelagert werden. | |
siRNA | |
Unkonjugiert | |
siRNA | |
40 nmol | |
GAPDH |
Positivkontrolle | |
RNAi, Transfektion | |
Silencer™, Silencer™ Select, Ambion™ | |
HPLC | |
Raumtemperatur |