Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Human Tumor Suppressor siRNA Library
Mutations that cause a loss or reduction in gene function can result in the progression to cancer, usually in combination with other genetic changes. Tumor suppressor genes, or anti-oncogenes, can protect cells on the path to becoming cancerous.
Marke:  Invitrogen™ A30147
Artikelnummer. 15691872
  • 15960.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 16-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
2175 Gesatm-siRNAs für 725 Gene, die auf 96-Well-Platten (27 Platten) plattiert sind
In einem nicht frostfreien Gefrierschrank bei oder unter -20 °C lagern.
siRNA
RNA
2175 siRNAs insgesamt, die auf 725 Gene abzielen, die auf 96-Well-Platten (27 Platten) plattiert sind
siRNA-Bibliothek
1 Set
96-Well-Platte
Human
RNAi
Silencer™
Standard
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ Silencer™ Human Tumor Suppressor siRNA Library > 1 Set