Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Human Transcription Factor siRNA Library
Transcription factors are fast becoming promising drug targets, as they bind to and regulate the transcription of genes.
Marke:  Invitrogen™ A30088
Artikelnummer. 15671852
  • 24900.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 15-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
5583 siRNAs insgesamt, die auf 1861 Gene abzielen, die auf 96-Well-Platten (66 Platten) plattiert sind
96-Well-Platte
Human
Silencer™
Standard
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
5583 Gesatm-siRNAs für 1861 Gene, die auf 96-Well-Platten (66 Platten) plattiert sind
In einem nicht frostfreien Gefrierschrank bei oder unter -20 °C lagern.
siRNA
RNAi
siRNA-Bibliothek
1 Set
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ Silencer™ Human Transcription Factor siRNA Library > 1 Set