Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Human Ion Channel siRNA Library
Ion channels are key components in a multitude of biological processes, including rapid changes in muscle cell contractions, epithelial transport of nutrients and ions, T cell activation and pancreatic beta-cell insulin release.
Marke:  Invitrogen™ A30084
Artikelnummer. 15631852
  • 6480.00 CHF / 1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
1011 siRNAs insgesamt, die auf 337 Gene abzielen, die auf 96-Well-Platten (12 Platten) plattiert sind
96-Well-Platte
Human
Silencer™
Standard
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
1011 Gesatm-siRNAs für 337 Gene, die auf 96-Well-Platten (12 Platten) plattiert sind
In einem nicht frostfreien Gefrierschrank bei oder unter -20 °C lagern.
siRNA
RNAi
siRNA-Bibliothek
1 Set
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Silencer™ Human Ion Channel siRNA Library > 1 Set