Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Human Epigenetics siRNA Library
Epigenetic regulation of gene expression is proving to be a key regulator in the development and progression of a host of human diseases.
Marke:  Invitrogen™ A30086
Artikelnummer. 15651852
  • 13330.00 CHF / 1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
1563 siRNAs insgesamt, die auf 521 Gene abzielen, die auf 96-Well-Platten (18 Platten) plattiert sind
96-Well-Platte
Human
Silencer™
Standard
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
1560 Gesatm-siRNAs für 520 Gene, die auf 96-Well-Platten (18 Platten) plattiert sind
In einem nicht frostfreien Gefrierschrank bei oder unter -20 °C lagern.
siRNA
RNAi
siRNA-Bibliothek
1 Set
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Silencer™ Human Epigenetics siRNA Library > 1 Set