Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Human Cancer Genome siRNA Library
The Silencer™ Human Cancer Genome siRNA Library contains 1572 Ambion™ Silencer siRNAs targeting 524 gene targets that are commonly affected in cancers.
Marke:  Invitrogen™ A30143
Artikelnummer. 15651872
  • 12930.00 CHF / 1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
1572 siRNAs insgesamt, die auf 524 Gene abzielen, die auf 96-Well-Platten (18 Platten) plattiert sind
96-Well-Platte
Human
RNAi
siRNA-Bibliothek
1 Set
1572 Gesatm-siRNAs für 524 Gene, die auf 96-Well-Platten (18 Platten) plattiert sind
In einem nicht frostfreien Gefrierschrank bei oder unter -20 °C lagern.
siRNA
RNA
Silencer™
Standard
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Silencer™ Human Cancer Genome siRNA Library > 1 Set