Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Human Apoptosis siRNA Library
The Silencer™ Human Apoptosis siRNA Library provides investigators with a focused siRNA screening platform targeting apoptosis genes and enabling a detailed analysis of the apoptotic signaling pathway.
Marke:  Invitrogen™ A30096
Artikelnummer. 15651862
  • 15490.00 CHF / 1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
2769 siRNAs insgesamt, die auf 923 Gene abzielen, die auf 96-Well-Platten (33 Platten) plattiert sind
96-Well-Platte
Human
RNAi
siRNA-Bibliothek
1 Set
2769 Gesatm-siRNAs für 923 Gene, die auf 96-Well-Platten (33 Platten) plattiert sind
In einem nicht frostfreien Gefrierschrank bei oder unter -20 °C lagern.
siRNA
RNA
Silencer™
Standard
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Silencer™ Human Apoptosis siRNA Library > 1 Set