Learn More
Applied Biosystems™ Power SYBR™ Green RNA-to-CT™ 1-Step-Kit
Das Kit wurde entwickelt, um maximale Empfindlichkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Empfindlichkeit und Spezifität in einer einfach anzuwendenden einschrittigen qRT-PCR-Reaktion.
421.00 CHF - 1268.00 CHF
Spezifikation
Nachweisverfahren | SYBR |
---|---|
PCR-Methode | 1-Schritt-RT-qPCR |
Polymerase | AmpliTaq Gold DNA-Polymerase |
Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12K Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, StepOne™ StepOnePlus™, ViiA™ 7 System |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10734227
|
Applied Biosystems™
4391178 |
40 Reaktionen |
421.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10229194
|
Applied Biosystems™
4389986 |
200 Reaktionen |
1268.00 CHF
200 Reaktionen |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Die neuartige Formulierung reduziert falsch-positive Ergebnisse durch Primer-Dimere, erzielt deutlich bessere Datengenauigkeit und bietet zuverlässige Detektion niedrig abundanter Ziele.
- AmpliTaq™ Gold DNA-Polymerase UP für Heißstart-qPCR; Minimierung von unspezifischen Produktbildungen
- ArrayScript™ UP reverse Transkriptase ist eine manipulierte RT, die eine hohe Ausbeute an vollständigen cDNA ermöglicht
- Ein Additiv, das die Primer-Dimer-Bildung und nichtspezifische Produkte reduziert, die falsch-positive Signale verursachen können
- RNase-Inhibitor zur Verhinderung der Degradation von RNA-Templates
- Ein firmeneigener ROX™ Farbstoff als passive interne Referenz zur Normierung von nicht PCR-bezogenen Fluoreszenzschwankungen, für eine hervorragende Präzision bei Applied Biosystems™ Echtzeit-PCR-Geräten.
Spezifikation
SYBR | |
AmpliTaq Gold DNA-Polymerase | |
7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12K Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, StepOne™ StepOnePlus™, ViiA™ 7 System | |
ROX (vorgemischt) | |
Ur (Ultrarein) | |
Standard | |
Genexpression |
1-Schritt-RT-qPCR | |
Standard | |
SYBR® Green | |
RNA-to-CT™, SYBR™ | |
ArrayScript™ UP | |
Nasseis | |
RNA |