Learn More
Masterflex™ I/P™ Standardpumpenkopf für I/P™ Schläuche
Jeder I/P Pumpenkopf gewährleistet beste Genauigkeit und Wiederholbarkeit - ideal zum Dosieren und Messen
1105.00 CHF - 1310.00 CHF
Spezifikation
Anzahl Kanäle 1
Anzahl Rollen 3
Verschlussart Befestigt
Gesamthöhe (angloamerikanisch) 5,5 in.
Gesamthöhe (metrisch) 139 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11821455
Unterlagen ansehen
Masterflex™
07019-43
I/P Standardpumpenkopf I/ P 73 Schläuche, PPS-Gehäuse/Edelstahlrotor.
1230.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11705158
Unterlagen ansehen
Masterflex™
07019-53
I/P Standardpumpenkopf I/ P 82 Schläuche, PPS-Gehäuse/Edelstahlrotor.
1310.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11765148
Unterlagen ansehen
Masterflex™
07019-31
I/P Standardpumpenkopf I/ P 82 Schläuche, PC-Gehäuse/Edelstahlrotor.
1105.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Jedes Modell ist für eine einzelne Schlauchgröße optimiert, was Leistung und Lebensdauer der Schläuche maximiert
  • Kostengünstige Pumpenköpfe – eine ausgezeichnete Wahl für spezielle Anwendungsfälle
  • Durch Stapeln zweier Pumpenköpfe lassen sich Durchflussraten verdoppeln
  • Der klassische Aufbau eines Standardpumpenkopfes sorgt für genaueste und reproduzierbare Leistung—wichtig für Anwendungen mit dosierter Abgabe.
  • Ein präzise gearbeiteter 360 Grad-Schlauchbettkörper gewährleistet optimale Genauigkeit und eine lange Lebensdauer der Schläuche.
  • Die Konstruktion von Standardpumpenköpfen ermöglicht präziseste Dispensiergenauigkeit jedes Masterflex™ Pumpenkopfes
Spezifikation
Spezifikation
1
Befestigt
139 mm
85 mm
132 mm
Edelstahl
3
5,5 in.
3,312 in.
5,2 in.
Edelstahl
0,1 bis 650 U/min
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ I/P™ Standardpumpenkopf für I/P™ Schläuche