Learn More
Masterflex™ I/P™ Standardpumpenkopf für I/P™ Schläuche
Jeder I/P Pumpenkopf gewährleistet beste Genauigkeit und Wiederholbarkeit - ideal zum Dosieren und Messen
Marke:  Masterflex™ 07019-53
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11705158
  • 1275.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Jedes Modell ist für eine einzelne Schlauchgröße optimiert, was Leistung und Lebensdauer der Schläuche maximiert
  • Kostengünstige Pumpenköpfe – eine ausgezeichnete Wahl für spezielle Anwendungsfälle
  • Durch Stapeln zweier Pumpenköpfe lassen sich Durchflussraten verdoppeln
  • Der klassische Aufbau eines Standardpumpenkopfes sorgt für genaueste und reproduzierbare Leistung—wichtig für Anwendungen mit dosierter Abgabe.
  • Ein präzise gearbeiteter 360 Grad-Schlauchbettkörper gewährleistet optimale Genauigkeit und eine lange Lebensdauer der Schläuche.
  • Die Konstruktion von Standardpumpenköpfen ermöglicht präziseste Dispensiergenauigkeit jedes Masterflex Pumpenkopfes
Spezifikation
Spezifikation
I/P Standardpumpenkopf I/ P 82 Schläuche, PPS-Gehäuse/Edelstahlrotor.
Polyphenylensulfid
3
5,5 in.
3,312 in.
5,2 in.
Edelstahl
Volumen pro Umdrehung mit I/P 82 Schlauch (ml): 20 ml
0,1 bis 650 U/min
13 l/min
1
Befestigt
139 mm
85 mm
132 mm
82