Learn More
Masterflex™ I/P™ Easy-Load™ Pumpenkopf
Der Masterflex™ I/P™ Easy-Load™ Pumpenkopf für Präzisionsschläuche minimiert Ausfallzeiten durch schnellere Schlauchwechsel und ist mit mehreren Schlauchgrößen kompatibel
Marke:  Masterflex™ 77602-80
1548.50 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15518773
  • 1630.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Der Masterflex™ I/P™ Easy-Load™ Pumpenkopf besteht aus einem außermittigen Nocken mit automatischer Schlauchrückhaltung in einem robusten, chemisch beständigen Gehäuse.
  • Das Design ermöglicht schnelle, einfache Schlauchwechsel ohne Entfernung des Pumpenkopfes vom Antrieb
  • Die eingebaute Schlauchführung sorgt für richtige Positionierung der Schläuche zur Maximierung der Leistung und Pumpenlebensdauer
  • Federbelastete Schlauchhalter sorgen für automatische Sicherung der Schläuche, wodurch für eine lange Schlauchlebensdauer gesorgt und die Leistung der unterschiedlich großen Schläuche optimiert wird
  • Mit einem oder mehreren Kanälen können die Schläuche in jedem Kanal gewechselt werden, ohne die Pumpenköpfe von Antrieb zu entfernen
  • Drei-Walzen-Aufbau für einen gleichmäßigen Fluss
  • Die Pumpenköpfe sind für Mehrkanalanwendungen stapelbar
  • Kompaktes Design für effiziente Raumausnutzung
  • Die automatische Schlauchrückhaltung macht benutzerseitige Anpassungen überflüssig und erleichtert die Einrichtung – bietet eine längere Lebensdauer und eine verbesserte Leistung
  • Durch die einstellbare Okklusion können Sie Druck- und Saugfähigkeit sowie die Lebensdauer der Schläuche optimieren, indem Sie den auf die Schläuche wirkenden Druck anpassen
  • Hergestellt mit langlebigem weißem Polyphenylensulfid (PPS)-Gehäuse und Edelstahlrotor (SS)
  • ATEX Zone 2 zugelassen
Spezifikation
Spezifikation
Für ATEX-Zone 2 zugelassen
(89 x 187 x 201 mm)
Einkanalmontageteile, Silikonpumpenschläuche (51 cm)
1
Verstellbar
I/P™ 26, 73 und 82
0,10 bis 650 U/min
1:1 Übersetzungsverhältnis
0,002 bis 3,5 GPM
ATEX-zugelassenes weißes Polyphenylensulfid
3
Edelstahl
Edelstahl
Name des Produkts
Masterflex™ I/P™ Easy-Load™ Pumpenkopf > I/P™ 26, 73, und 82