Learn More
Masterflex™ I/P™ Digitalantrieb mit Easy-Load™ Pumpenkopf
Masterflex™ I/P™ Digitalantrieb mit Easy-Load™ Pumpenkopf für Präzisionsschläuche und Dispensieren
Marke:  Masterflex™ 77964-30
Artikelnummer. 14813762
  • 11210.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Beschreibung
  • Durchflussrate 0,001 bis 8 l/min mit dem mitgelieferten I/P Schlauch – die Durchflussrate hängt von der Drehzahl des Antriebs, dem Pumpenkopf, der Anzahl der Pumpenköpfe und der Schlauchgröße ab
  • Die digitale Schnittstelle mit grafischer LCD-Anzeige zeigt Pumpenleistung und Betriebsart an: kontinuierlicher Betrieb, Dosierung nach Zeit, identische Dosierung und Dosierung nach Volumen
  • Fernsteuerung über analoge Kommunikation möglich – Spannung, Strom und Kontaktschluss
  • Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus dem benutzerfreundlichen Programmierungs- und Betriebsmenü
  • Die Antitropffunktion gewährleistet die Genauigkeit beim Dosieren
  • Bürstenloser, wartungsfreier Motor mit einer Genauigkeit von ±0,1 % bei der Drehzahlregelung
  • Reduzierverhältnis: 6000:1
  • Das stabile Gehäuse verfügt für Waschvorgänge über die Schutzart NEMA4X (IP66)
  • Modelle mit Open-Head-Sensortechnologie bieten verbesserte Benutzersicherheit
  • Pulverbeschichtetes Stahlgehäuse mit Sockel aus eloxiertem Aluminium
  • Ideal für Fertigungs- und Wasseraufbereitungsanwendungen, bei denen Edelstahl nicht unbedingt erforderlich ist
  • Dispensiertypen:
    • Volumen: In ml (0,001 bis 9,999), l oder gal
    • Wiederholungen: 1 bis 9.999 Dispensierzyklen
    • Zeit – Zeitintervall der Ein-/Aus-Zyklen (1 s bis 99 h, 59 min, 59 s pro Zyklus)
Spezifikation
Spezifikation
Digitale variable Drehzahl
IP66 – NEMA 4X
Laborverfahren, Industrieumgebungen, Pharmazie, Lebensmittel und Getränke, Milchprodukte, chemische Industrie, Fertigung und Wasseraufbereitung
I/P-Antrieb 77420-20, Easy-Load Pumpenkopf 77602-10, 10 ft. (3 m) C-Flex ULTRA™ Schläuche und 6ft. (1,8 m) Netzkabel mit IEC 320/CEE22-Buchse.
I/P™ Easy-Load-Pumpenkopf (77602-10)
10 ft. C-FLEX™ Ultra, I/P™ 73 (06434-73)
Die Antriebe werden mit einem länderspezifischen Steckerset geliefert (bitte geben Sie bei der Bestellung das Zielland an).
Digital
1 bis 8000 U/min
Anwendungen für Flüssigkeitstransfer, Dispensierung und Messungen
Pulverbeschichtetes Stahlgehäuse, eloxiertes Aluminium
±0,1 % Genauigkeit
(50,01 x 28,27 x 32,72 cm)
4,5 A bei 115 V, 2,5 A bei 230 V
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ I/P™ Digitalantrieb mit Easy-Load™ Pumpenkopf > IP66 – NEMA 4X