Learn More
Masterflex™ Bürstenloser I/P™ Prozessantrieb
Bürstenloser Masterflex™ I/P™ Prozessantrieb mit Ferneingang/-ausgang und Easy-Load™ Pumpenkopf zur Verwendung mit Präzisionsschläuchen
Marke:  Masterflex™ 77965-00
Artikelnummer. 15530521
  • 7575.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 11-07-2025
Beschreibung
  • Durchflussrate 0,2 bis 26 l/min mit I/P Schlauch – die Durchflussrate hängt von Antriebsdrehzahl, Pumpenkopf und Schlauchgröße ab
  • Die digitale Schnittstelle mit LED-Anzeige zeigt die prozentuale Geschwindigkeit mit einer Auflösung von 1 % an
  • Drehzahlregelung über Drei-Gang-Potentiometer für schnelle und einfache Einstellungen
  • Einfache Steuerung von Start-/Stopp- und Umkehrfunktionen über versiegelte Tastatur
  • Hergestellt aus splitterfreiem lackiertem Stahl und IP55-geschütztem Aluminiumgehäuse
  • Bürstenloser, wartungsfreier Motor mit einer Genauigkeit von ± 0,25 % bei der Drehzahlregelung
  • Fernsteuerung über analoge Kommunikation möglich – Spannung, Strom und Kontaktschluss
  • Durchflussrate 0,4 bis 8 l/min mit I/P Schlauch – die Durchflussrate hängt von Antriebsdrehzahl, Pumpenkopf und Schlauchgröße ab
  • Bürstenlose I/P™ Prozessantriebe bieten hohe Leistung für Ihre anspruchsvollen Prozessanwendungen
  • Dieses Modell verfügt über robuste bürstenlose 1/3 PS-Motoren für den Antrieb von bis zu zwei Pumpenköpfen mit den meisten Schlauchformulierungen – Kosten und Aufwand für den Bürstenaustausch entfallen
  • Stellen Sie die Antriebsdrehzahl schnell mit dem Drehzahlregler ein – die Geschwindigkeit wird auf einer leicht ablesbaren LED-Anzeige von 5 bis 100 % der Vollgeschwindigkeit mit einer Auflösung von 1 % angezeigt
  • Die Fernsteuerungseingänge umfassen 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp und Umkehrfunktion; die Fernsteuerung gibt ein “Pumpenbetriebssignal” und 4 bis 20 mA-Ausgänge aus (erfordert 77300-32 Kabelsatz für die Fernsteuerung, separat erhältlich)
  • Das IP55-geschützte, Epoxidharz-beschichtete Stahlgehäuse bietet ausgezeichneten Schutz vor Chemikalien, Wasser und Staub
  • Mit ihrer kleinen Stellfläche und dem integrierten Tragegriff sparen diese leichten Antriebe Platz und ermöglichen eine einfache Mobilität
Spezifikation
Spezifikation
1
0,4 bis 8 LPM
I/P™ Easy-Load Pumpenkopf
(33,02 x 35,56 x 22,86 cm)
4,5 A bei 115 V und 2,5 A bei 230 V
Digitale variable Drehzahl
33 bis 650 U/min
Tygon™ E-LFL, I/P™ 26, 73, 82
115/230 V AC
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Bürstenloser I/P™ Prozessantrieb > 115/230 VAC