Learn More
Invitrogen™ Ambion™ mirVana™ miRNA Inhibitor, let-7c positive control
mirVana™ miRNA-Inhibitor, let-7c Positivkontrolle
640.00 CHF - 1872.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei oder unter -20 °C lagern. Nicht in frostfreien Tiefkühlgeräten lagern. |
---|---|
Regelungsart | Positivkontrolle |
RNAi Type | miRNA-Inhibitor |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | miRNA-Analyse und Analyse nicht-codierender RNA |
Marker oder Farbstoff | Unkonjugiert |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
13315384
|
Invitrogen™
4464080 |
5 nmol |
640.00 CHF
5 Nanomol |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
13325384
|
Invitrogen™
4464081 |
20 nmol |
1872.00 CHF
20 Nanomol |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
miRNA-Inhibitoren sind kleine, chemisch modifizierte, einzelsträngige RNA-Moleküle, die entwickelt wurden, um endogene miRNA-Moleküle zu binden und zu hemmen und eine funktionelle miRNA-Analyse durch Herunterregelung der miRNA-Aktivität zu ermöglichen.Wir haben nun die zweite Generation der miRNA-Inhibitoren als mirVana™ miRNA-Inhibitoren lanciert. Die Vorteile:
- Bessere Leistungsfähigkeit als das vergleichbare Produkt eines anderen Herstellers
- Maximale und konsistente Effekte in vitro bei niedriger miRNA-Inhibitor-Konzentration
- Nicht toxisch
- Ideal für die neuesten Sanger-Inhalte
- Kann in vitro oder in vivo verwendet werden und zeichnet sich durch Konsistenz über das gesamte Forschungsprojekt aus
Positiv- und Negativkontrollen sind auch zur Verwendung mit mirVana™ miRNA-Inhibitoren in miRNA-Herunterregulierungsexperimenten verfügbar.
MirVana™ miRNA-Inhibitor let-7c Positivkontrolle
Die mirVana™ miRNA-Inhibitor let-7c Positivkontrolle ist für die Verwendung als Positivkontrolle für Säugetierzellkulturexperimente mit mirVana™ miRNA-Inhibitoren vorgesehen. Endogene let-7c-miRNA reguliert nachweislich HMGA2 mRNA in Kulturzellen auf negative Weise. HMGA2 ist ein ubiquär exprimiertes Nicht-Histon-Chromatin-Protein, das die Genexpression durch Veränderungen in der Chromatin-Architektur modulieren kann. let-7c-miRNA reguliert den HMGA2 mRNA-Spiegel herunter. Bei der Transfektion in Zelllinien von Menschen oder Mäusen blockiert der let-7c-miRNA-Inhibitor die endogene let-7c-miRNA, was zu erhöhten HMGA2 mRNA-Konzentrationen führt. So kann die Aktivität des let-7c miRNA-Inhibitors in menschlichen Zellen oder Mauszellen mittels reverser Transkription PCR (RT-PCR) in Echtzeit überwacht werden, um HMGA2 mRNA zu nachzuweisen.
Inhibitor-Kontrollen der ersten Generation
Unsere miRNA-Inhibitoren (und -Kontrollen) der ersten Generation, Ambion™ Anti-miR™ miRNA-Inhibitoren, weisen im Vergleich zu den neuen mirVana™ miRNA Inhibitoren eine geringere Spezifität und Potenz sowie eine geringere Strangspezifität auf. Diese Inhibitoren der ersten Generation werden für den Abschluss laufender In-vitro-miRNA-Studien empfohlen. Für neue Forschungen oder In-vivo-Studien empfehlen wir unsere neuen mirVana™ miRNA-Inhibitoren und entsprechenden Kontrollen.
Spezifikation
Bei oder unter -20 °C lagern. Nicht in frostfreien Tiefkühlgeräten lagern. | |
miRNA-Inhibitor | |
Unkonjugiert | |
Gereinigt |
Positivkontrolle | |
miRNA-Analyse und Analyse nicht-codierender RNA | |
miRNA-Inhibitor | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Ambion™ mirVana™ miRNA Inhibitor, let-7c positive control