Learn More
uvex i-lite Planet Brille
Alle ansehen Uvex ProdukteBeschreibung
Die uvex i-range ist unsere neue flexible 3-in-1-Sicherheitsbrillen-Linie mit dem richtigen Produkt für viele Gefahren am Arbeitsplatz oder Umgebungen. Die uvex i-range planet Variante setzt auch Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit: Wir verwenden recycelte und biobasierte Materialien für unsere innovativen Schutzbrillen im Rahmen einer umweltfreundlichen und ressourcenschonenden Produktion. Die Eigenschaften unserer Schutzbrille (z. B. mechanische Festigkeit, UV-Schutz, Design und Komfort) sind in keiner Weise beeinträchtigt. Die uvex i-range planet ist flexibel einsetzbar und trägt effektiv zum Umweltschutz bei – getreu unserem Motto: Schützen des Planeten.
Allgemeine Eigenschaften
- Vielseitige 3-in-1-Augenschutz-Familie, die eine flexible Auswahl für viele Anwendungen ermöglicht
- Großes, flaches Design am Brillenglas für ein uneingeschränktes Sichtfeld
- Robustes Polycarbonat-Glas mit bewährter Uvex Supravision Beschichtungstechnologie – für dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Gläser
- Nachhaltig durch die Verwendung von biobasierten Materialien hergestellt
- Metallfrei
- Rahmenfarbe: anthrazit, türkis
- PC-Glas: transparent
Schutzmerkmale
- Zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Filter)
- Kennzeichnung: W 166 F CE – 2C-1,2 W1 FKN CE
- UV400 – 100 % Schutz gegen gefährliche UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
Komfortmerkmale
- X-tended Seitenschild bietet zusätzlichen Seitenschutz.
- Die mehrstufig verstellbaren Seitenarme ermöglichen eine hohe Anpassung, um eine gute Passform an jede Kopf- oder Gesichtsform zu gewährleisten.
- Ergonomisch geformte Seitenarme für eine perfekte Passform ohne Druckpunkte
Spezifikation
Spezifikation
Objektivtyp | Chemikalienbeständig |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 166, EN 170 |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Ergonomic Safety Glasses |
Rahmenfarbe | Anthrazit, blaugrün/ |
Material | Polycarbonat |
Einwegprodukt | Reusable |
Lens Material | Polycarbonat |
Rahmenmaterial | Plastic |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
-
Mehrere Hersteller
Unverzichtbarer Augenschutz
Ihre Augen verdienen den besten Schutz.Aktionscode: 24152Gültig bis zum: 2025-07-04
Neues Angebot Jetzt kaufen