Learn More
uvex i-guard+ Vollsichtbrille
Shop All Uvex Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Linsenfärbung:
Durchsichtig
Grau
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Description
- Mitglied von uvex i-range – vielseitiger 3-in-1-Augenschutz – ermöglicht die Anpassung von Brillen an die Gefahren am Arbeitsplatz.
- Das große, flache Glas bietet ein uneingeschränktes Sichtfeld.
- X-tended Seitenschild bietet zusätzlichen Schutz vor Gefahren.
- Die weiche, flexible Gesichtsabdichtung passt sich dem Träger an und bietet Schutz und Komfort. Sie schützt auch vor Tröpfchen oder Spritzern von Flüssigkeiten und großen Staubpartikeln (Kennzeichnungen 3 und 4).
- Erhöhte Stoßfestigkeit – Kennzeichnungen BT
- Robustes Polycarbonat-Glas mit der bewährten Supravision Beschichtungstechnologie von uvex – für dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Gläser
- UV400 – 100 % Schutz gegen gefährliche UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
- Metallfrei
Specifications
Specifications
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
Farbe | Anthrazit, blau |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 166, EN 170 |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Anti-fog Goggles |
Kopfgurtmaterial | Textil |
Material | Polycarbonat |
Einwegprodukt | Reusable |
Lens Material | Polycarbonat |
Rahmenmaterial | Plastic |
Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
uvex i-guard+ Vollsichtbrille >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction