Learn More
uvex i-guard+ Kit
Artikelnummer. 17777669 Alle ansehen Uvex Produkte
Linsentönung: Durchsichtig
Click to view available options
:
Linsentönung: Durchsichtig
Die Uvex i-guard+ Kit ist Teil unserer neuen Uvex i-range Serie – dem innovativen flexiblen 3-in-1-Augenschutz mit geeigneten Produkten für nahezu jede Gefahr am Arbeitsplatz oder Umgebung.
  • Vielseitiger 3-in-1-Augenschutz – ermöglicht eine Anpassung an die Gefahren am Arbeitsplatz. Austauschbare Seitenarme und das Kopfband ermöglichen, dass die Brille je nach Gefahren am Arbeitsplatz entweder als Brille oder als Schutzbrille getragen werden kann.
  • Das große, flache Glas bietet ein uneingeschränktes Sichtfeld.
  • X-tended Seitenschild bietet zusätzlichen Schutz vor Gefahren.
  • Die weiche, flexible Gesichtsabdichtung passt sich dem Träger an und bietet Schutz und Komfort. Sie schützt auch vor Tröpfchen oder Spritzern von Flüssigkeiten und großen Staubpartikeln (Kennzeichnungen 3 und 4).
  • Erhöhte Stoßfestigkeit – Markierungen B
  • Robustes Polycarbonat-Glas mit der bewährten Supravision Beschichtungstechnologie von uvex – für dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Gläser
  • UV400 – 100 % Schutz gegen gefährliche UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
  • Metallfrei
  • Kit bestehend aus einem uvex i-guard+ mit zusätzlichen Seitenarmen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest
Farbe Anthrazit, blau
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 166, EN 170
Linsenfärbung Durchsichtig
Produkttyp Anti-fog Goggles
Kopfgurtmaterial Textil
Material Polycarbonat
Einwegprodukt Reusable
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Plastic
UV-Schutz UV400.
Frame Type Standard
Name des Produkts
uvex i-guard+ Kit >