Learn More
Cytiva E. coli BL21
Protease-defizienter E. coli-Wirtsstamm für eine optimale Expression rekombinanter Proteine
Marke:  Cytiva 27-1542-01
Artikelnummer. 10658225
  • 365.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Beschreibung
  • F, ompT, hsdS (rB, mB), gal, dcm
  • Beispielhafter Wirt, der sich gut für die Verwendung mit dem GST-Genfusionssystem eignet
  • Hochwertige Expression einer Vielzahl von rekombinanten Proteinen
  • Defekt in E. coli-Stamm B und Wildtyp-Restriktionssystemen, um eine hocheffiziente Transformation mit unveränderter Plasmid-DNA zu ermöglichen
  • Verifiziert durch RAPD-Fingerabdruckanalyse mit dem Ready-To-Go™ RAPD-Analysekit
  • Fehlt die Hauptprotease Lon, die für den Abbau von beschädigten oder fremden Proteinen verantwortlich ist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 Fläschchen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva E. coli BL21 > E. coli BL21, gefriergetrocknet