Learn More
Invitrogen™ I-Block™ Proteinbasiertes Blockierreagenz
Hochgereinigtes Casein-basiertes Blockierungsreagenz. Thermo Scientific I-Block proteinbasiertes Blockierreagenz ist im Vergleich zu Trockenmilch und BSA ein hervorragendes Blockiermittel.
Marke: Invitrogen™ T2015
170.05 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Biotinfrei
- Getestet in Assays mit Tropix-Substraten und alkalischen Phosphatase-Konjugaten
- Nützlich als blockierendes Reagenz in membranbasierten und Immunassay-Anwendungen
- Die empfohlene
- Arbeitskonzentration beträgt 0,2 % (w/v) für den Nachweis von Nukleinsäuren auf neutralen oder positiv geladenen Nylonmembranen und für Immunassays und Proteindetektion auf Membranen (Nitrocellulose, PVDF oder neutrales Nylon)
- Die Konzentration von 3 % wird für die Proteindetektion auf positiv geladenen Nylonmembranen (z. B. TropilonPlus™ Membran) empfohlen.
Vorbereitung:
Vorbereitet in Tris- oder phosphatgepuffertem Salinepuffer mit Heizung (40° bis 50 °C).
Anwendungen:
Kann mit Western-Light™, West-Light Plus™, West-Star™, ELISA-Light™, Southern-Light™ und Southern-Star™ Detektionssystemen verwendet werden.
Spezifikation
Reagenz | |
I-Block™, NovaBright™ | |
Blockierpuffer | |
Raumtemperatur |
30 g | |
Western-Light™ Nachweissystem, West-Star™ Nachweissystem, Southern-Star™ Nachweissystem, ELISA-Light™ Nachweissystem, Southern-Light™ Nachweissystem, Western-Light Plus™ Nachweissystem | |
Das Produkt bei Raumtemperatur lagern. |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%