Learn More
Molecular Probes™ BacLight™ Bakterien-Membranpotentialkit
BacLight™ Bakterien-Membranpotentialkit
Marke:  Molecular Probes™ B34950
509.20 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10730964
  • 782.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Das BacLight™ Bakterien-Membranpotentialkit enthält den fluoreszierenden Membranpotential-Indikatorfarbstoff DiOC2(3), zusammen mit einem Protonionophor (CCCP) und einem vorgemischten Puffer. DiOC2(3) zeigt bei niedrigen Konzentrationen grüne Fluoreszenz in allen Bakterienzellen, wird jedoch in gesunden Zellen, die ein Membranpotential aufrechterhalten, stärker konzentriert. Dadurch assoziiert der Farbstoff sich selbst, und die Fluoreszenz-Emission wechselt zu Rot. Die rot und grün fluoreszierenden Bakterienpopulationen lassen sich mit Hilfe eines Durchflusszytometers leicht unterscheiden. Als Kontrolle ist CCCP im Kit enthalten, da CCCP den Protonengradienten auslöscht und so das bakterielle Membranpotenzial eliminiert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Enthält DiOC2(3) (1,2 ml einer 3 mM-Lösung in DMSO), CCCP (300 µl einer 500 µM-Lösung in DMSO) und PBS (200 ml).
Im Kühlschrank (2–8 °C) und vor Licht geschützt lagern.
Membranpotentialassay
Kit für Bakterienmembranpotential
482⁄497
BacLight™
Nasseis
Fluoreszent
Durchflusszytometer
Membranpotentialsonden
Röhrchen
1 Kit
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3006755 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2024 Catalog NumberB34950
Chargennummer2820933 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/02/2024 Catalog NumberB34950
Chargennummer2530115 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2022 Catalog NumberB34950
Chargennummer2390590 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/10/2021 Catalog NumberB34950
Chargennummer2277677 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2021 Catalog NumberB34950
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molecular Probes™ BacLight™ Bakterien-Membranpotentialkit > 1 Kit
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.