Learn More
uvex i-5 Welding Safety Glasses
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Linsenfärbung:
Schweißerbrille 1.7
Schweißerbrille 3
Schweißerbrille 5
Beschreibung
Die intelligenten Funktionen sorgen auch bei längerer Einsatzdauer für hervorragenden Tragekomfort.
Allgemeine Eigenschaften
- Sportliche Premium-Schweißschutzbrille mit zahlreichen Funktionen und Anpassungsoptionen
- Robustes Polycarbonat-Glas mit bewährter uvex infradur Beschichtungstechnologie – für dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Gläser
- Der optionale zusätzliche Rahmen bietet besseren Schutz vor Partikeln, Staub und Schmutz.
- Metallfrei
- Rahmenfarbe: schwarz, grün
Schutzmerkmale
- Zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 169 (Schweißerbrille)
- IR-Schutz nach EN 169 mit perfekter Farberkennung nach EN 172
- UV400 – 100 % Schutz gegen gefährliche UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
Komfortmerkmale
- X-tended Augenschutz: Rahmentechnologie mit weicher Abdichtung umschließt die Stirn und bietet Schutz vor dem Eindringen von Partikeln.
- X-tended Seitenschild bietet zusätzlichen Seitenschutz.
- Der ergonomisch geformte Rahmen mit den mehrstufig verstellbaren Seitenarmen ermöglicht eine hohe kundenspezifische Anpassung, um eine gute Passform an jede Kopf- oder Gesichtsform zu gewährleisten.
- Weiche Ohrstücke für einen bequemen, sicheren Halt ohne Druckpunkte
- Das weiche, flexible Nasenpolster passt sich dem Träger an und sorgt für eine bequeme Passform ohne Druckpunkte.
Spezifikation
Spezifikation
Objektivtyp | Infradur Plus |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
Beschreibung | Beschlagfrei, beständig gegen Schweißfunken, kratzfest |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 166, EN 169 |
Linsenfärbung | Schweißerbrille 5 |
Produkttyp | Schweißbrillen |
Rahmenfarbe | Grün, Schwarz |
Material | Polycarbonat |
Einwegprodukt | Reusable |
Lens Material | Polycarbonat |
Mehr anzeigen |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex i-5 Welding Safety Glasses >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur