Learn More
uvex i-5 Welding Safety Glasses Artikelnummer.: 17747679
Verfügbar ab: 02-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
uvex i-5 Welding Safety Glasses
Artikelnummer. 17747679 Alle ansehen Uvex Produkte
Schweißerbrille 1.7
Click to view available options
Linsenfärbung:
Schweißerbrille 1.7
Schweißerbrille 3
Schweißerbrille 5
Artikelnummer. 17747679
Marke: uvex 9183041
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Reliable protection thanks to an innovative, modern design: with x-tended eyeshield and sideshield, the Uvex i-5 can be relied on to protect the eyes in many situations.
Die intelligenten Funktionen sorgen auch bei längerer Einsatzdauer für hervorragenden Tragekomfort.
Allgemeine Eigenschaften
  • Sportliche Premium-Schweißschutzbrille mit zahlreichen Funktionen und Anpassungsoptionen
  • Robustes Polycarbonat-Glas mit bewährter uvex infradur Beschichtungstechnologie – für dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Gläser
  • Der optionale zusätzliche Rahmen bietet besseren Schutz vor Partikeln, Staub und Schmutz.
  • Metallfrei
  • Rahmenfarbe: schwarz, grün
Schutzmerkmale
  • Zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 169 (Schweißerbrille)
  • IR-Schutz nach EN 169 mit perfekter Farberkennung nach EN 172
  • UV400 – 100 % Schutz gegen gefährliche UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
Komfortmerkmale
  • X-tended Augenschutz: Rahmentechnologie mit weicher Abdichtung umschließt die Stirn und bietet Schutz vor dem Eindringen von Partikeln.
  • X-tended Seitenschild bietet zusätzlichen Seitenschutz.
  • Der ergonomisch geformte Rahmen mit den mehrstufig verstellbaren Seitenarmen ermöglicht eine hohe kundenspezifische Anpassung, um eine gute Passform an jede Kopf- oder Gesichtsform zu gewährleisten.
  • Weiche Ohrstücke für einen bequemen, sicheren Halt ohne Druckpunkte
  • Das weiche, flexible Nasenpolster passt sich dem Träger an und sorgt für eine bequeme Passform ohne Druckpunkte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Objektivtyp Infradur Plus
Linsenbeschichtung Beschlagfrei
Beschreibung Beschlagfrei, beständig gegen Schweißfunken, kratzfest
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 166, EN 169
Linsenfärbung Schweißerbrille 1.7
Produkttyp Schweißbrillen
Rahmenfarbe Grün, Schwarz
Material Polycarbonat
Einwegprodukt Reusable
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Plastic
UV-Schutz UV400.
Name des Produkts
uvex i-5 Welding Safety Glasses >