Learn More
uvex i-5 Safety Glasses Artikelnummer.: 17707689
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
uvex i-5 Safety Glasses
Artikelnummer. 17707689 Alle ansehen Uvex Produkte
Beschlagfrei, 1 Stück
Click to view available options
Linsenbeschichtung:
Beschlagfrei
Kratzfest
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17707689
Marke: uvex 9183415
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Reliable protection thanks to an innovative, modern design: with x-tended eyeshield and sideshield, the Uvex i-5 can be relied on to protect the eyes in many situations.
Die intelligenten Funktionen sorgen auch bei längerer Einsatzdauer für hervorragenden Tragekomfort.
Allgemeine Eigenschaften
  • Sportliche Premium-Schutzbrille mit zahlreichen Funktionen und Anpassungsoptionen
  • Robustes Polycarbonat-Glas mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie
  • Der optionale zusätzliche Rahmen bietet besseren Schutz vor Partikeln, Staub und Schmutz.
  • Metallfrei
  • Rahmenfarbe: anthrazit, blau
  • PC-Glas: transparent
Schutzmerkmale
  • Zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Filter)
  • UV400 – 100 % Schutz gegen gefährliche UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
Komfortmerkmale
  • X-tended Augenschutz: Rahmentechnologie mit weicher Abdichtung umschließt die Stirn und bietet Schutz vor dem Eindringen von Partikeln.
  • X-tended Seitenschild bietet zusätzlichen Seitenschutz.
  • Der ergonomisch geformte Rahmen mit den mehrstufig verstellbaren Seitenarmen ermöglicht eine hohe kundenspezifische Anpassung, um eine gute Passform an jede Kopf- oder Gesichtsform zu gewährleisten.
  • Weiche Ohrstücke für einen bequemen, sicheren Halt ohne Druckpunkte
  • Das weiche, flexible Nasenpolster passt sich dem Träger an und sorgt für eine bequeme Passform ohne Druckpunkte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Objektivtyp Supravision ETC
Linsenbeschichtung Beschlagfrei
Farbe Anthrazit, blau
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 166, EN 170
Linsenfärbung Durchsichtig
Produkttyp Ergonomic Safety Glasses
Material Polycarbonat
Einwegprodukt Reusable
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Plastic
UV-Schutz UV400.
Frame Type Standard
Name des Produkts
uvex i-5 Safety Glasses >