Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18-HPLC-Säulen, 3 μm Partikelgröße
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 13 %; Porengröße: 190 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke:  Thermo Scientific™ 22105-012101
436.23 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10690236
  • 438.41 CHF / 4 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18-HPLC-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
  • Die 10-mm-Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Anstieg der Retention.
  • Passend für Thermo Scientific UNIGUARD™ Direct-Connection und für eigenständige Halter
Eigenschaften der HyPURITY Festphase
  • Hochwertiges, sehr reines Silika
  • Spezifische, getestete und geprüfte C18-Säulen
Erforderlich:
Thermo Scientific UNIGUARD Direct-Connection oder eigenständige Halter sind separat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
13 %
5 μm
190 Å
2,1 mm
Uniguard Direct-Connection und eigenständiger Halter
L1
1 bis 9
10 mm
200 m2/g
2,1 mm
Ja
HyPURITY
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18-HPLC-Säulen, 3 μm Partikelgröße > Partikelgröße: 5 μm; 10 mm L x2.1 mm ID