Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18-HPLC-Säulen, 3 µm Partikelgröße
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18-HPLC-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
Marke: Thermo Scientific™ 22105-152130
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Description
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18-HPLC-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
- Spezifische, getestete und geprüfte C18-Säulen
Bestellinformationen:
Säulen mit anderen Größen sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Specifications
Analysesäule | |
LC-MS | |
5 μm | |
190 Å | |
L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
2,1 mm | |
150 mm | |
1 bis 9 | |
200 m²/g | |
C18 | |
13 % | |
Ja |