Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18-HPLC-Säulen, 3 μm Partikelgröße
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 13 %; Porengröße: 190 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke:  Thermo Scientific™ 22105-032130
774.42 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24337" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10017514
  • 815.18 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18-HPLC-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
  • Spezifische, getestete und geprüfte C18-Säulen
Bestellinformationen:
Säulen mit anderen Größen sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2,1 mm
30 mm
1 bis 9
200 m²/g
C18
13 %
Ja
LC-MS
5 μm
190 Å
L1
Silika
Umkehrphase
Umkehrphase
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18-HPLC-Säulen, 3 μm Partikelgröße > Partikelgröße: 5 μm; 30 x 2,1 mm (L x ID)