Learn More
Hypoxanthin, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Hypoxanthine, is used as a marker for energy perturbation in hypoxia/ ischemia. It has been also used in DNA studies to investigate the destabilizing effect it has on DNA duplexes containing hypoxanthine as a base, in a gas phase versus a liquid phase. Hypoxanthine has also been used in studies along with 8-oxoguanine nucleotides to investigate their interaction with human DNA pol A (DNA polymerase alpha) and DNA polymerase I from Bacillus stearothermophilus. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Hypoxanthin wird als Marker für Energiestörungen bei Hypoxie/Ischämie verwendet. Die Verbindung wurde in Studien zusammen mit Harnsäure und Allantoin als ein Indikator für In-vivo-Reaktionen freier Radikale verwendet. Es wurde auch in DNA-Studien verwendet, um die destabilisierende Wirkung zu untersuchen, die es auf DNA-Duplexe ausübt, die Hypoxanthin als eine Base enthalten, und zwar in einer Gasphase im Vergleich zu einer Flüssigphase. Hypoxanthin wurde auch in Studien zusammen mit 8-Oxoguanin-Nukleotiden verwendet, um ihre Interaktion mit humaner DNA-Pol å (DNA-Polymerase alpha) und DNA-Polymerase I aus dem Bacillus stearothermophilus zu untersuchen. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es vermischt sich nicht merklich mit Wasser (1:1400). Kleine oktaedrische Kristalle aus Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Sterilisieren Sie mittels Filtration durch einen 0.22 µm-Filter.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hypoxanthine |
Schmelzpunkt | >300°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 5811 |
Merck Index | 14,4869 |
Löslichkeitsinformationen | It does not mix appreciably with water (1:1400). Small octahedra crystals from water. |
Formelmasse | 136.11 |
Reinheit (%) | 99% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10248549 | Analysenzertifikat | 06/12/2023 | A11481.22,A11481.14,A11481.06 |
10244518 | Analysenzertifikat | 14/11/2022 | A11481.22,A11481.14,A11481.06 |
10240310 | Analysenzertifikat | 21/05/2022 | A11481.22,A11481.14,A11481.06 |
H2327A | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A11481.22,A11481.14,A11481.06 |
90003771 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A11481.22,A11481.14,A11481.06 |
Sicherheit und Handhabung
- Hypoxanthine
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Hypoxanthine