Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS Si HPLC-Säulen
Säulenformat: Vorsäule; Kohlenstoffbeladung: 0 %; Porengröße: 145 Å; Säulenphase: Normalphase
Marke: Thermo Scientific™ 40303-152130
644.54 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erweitern Sie Ihre Analysemethode ganz einfach mit den präparativen Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS Si HPLC-Säulen, die mit einem basen-eaktivierten Silika für die Normalphasenchromatographie von unpolaren und mäßig polaren organischen Verbindungen beladen sind. Unsere präparativen HPLC-Säulen sind in einer Vielzahl von Abmessungen erhältlich, einschließlich einer Option für XtendedLife-Ausrüstung, die die Lebensdauer der Säule durch die Aufrechterhaltung eines gleichmäßig gepackten Betts verbessert.
Normalphasenchromatographie
- Basendeaktiviertes Silika zur Trennung von unpolaren und mäßig polaren organischen Verbindungen.
- USP L3.
- pH-stabil von 2 bis 7.
- Maximaltemperatur 60 °C.
Hardware-Optionen für präparative HPLC-Säulen – basierend auf dem Innendurchmesser der Säule und den Anforderungen an die Säulenleistung.
Hardware mit Standardgewinde und -flansch
- Entwickelt für Standardanwendungen, fachmännisch verpackt und robust gestaltet, um vielseitige Produkte für den Routineeinsatz zu bieten.
- Hardware mit Standardgewinde für Säulen mit einem Innendurchmesser von < 40 mm.
- Hardware mit Standardflansch für Säulen mit Innendurchmesser ≥ 40 mm.
- Die Standard-Hardware kann auf Anfrage so modifiziert werden, dass sie mit SFC kompatibel ist.
XtendedLife Hardware
- Verbessert die Lebensdauer der Säule durch die Integration eines internen DAC-Systems (Dynamic Axial Compression), das sicherstellt, dass das Medienbett kontinuierlich dicht gepackt ist.
- Kompatibel mit SFC und in Abmessungen bis 50 mm Innendurchmesser erhältlich
Präparative Vorsäulen sind eine bewährte und kostengünstige Möglichkeit, die Lebensdauer Ihrer Vorbereitungssäule zu verlängern. Unsere präparativen Vorsäulen erfordern die Verwendung eines präparativen Vorsäulenhalters.
Kundenspezifische Bestellungen
- Wenn Sie derzeit eine stationäre Thermo Scientific Phase verwenden und diese in einem nicht angebotenem präparativen Maßstab weiterverwenden möchten, oder wenn Sie eine bestimmte Säulenbemaßung besprechen möchten, können Sie sich gerne an uns wenden.
- Für kundenspezifische Bestellungen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.
- Anwenderdefinierte Säulen sind von der Rückgabe ausgeschlossen.
Spezifikation
Präparativsäule, Standard | |
150 mm | |
3 μm | |
145 Å | |
60 °C | |
Silika | |
0 % | |
No |
2 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
2 bis 7 | |
185 m²/g | |
L3 | |
kugelförmiges, vollporöses, basendeaktiviertes Silika | |
Normalphase | |
Normalphase |