Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl-2 LC-Säulen
Trennen Sie aromatische Verbindungen und mäßig polare Verbindungen mit Hypersil Phenyl-2 LC-Säulen.
Marke:  Thermo Scientific™ 31905-014001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10359333
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Trennen Sie aromatische und mäßig polare Verbindungen mit Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl-2 LC-Säulen.
Die stationären Hypersil-Phasen sind der anerkannte Branchenstandard für die HPLC (Hochleistungsflüssigchromatographie). Klassische Hypersil Phasen haben sich als effektives analytisches Werkzeug bewährt, sie haben sich gut etabliert und werden in vielen HPLC-Methoden als Referenz aufgeführt. Die Herstellung nach den Richtlinien von ISO 9001-2000 garantiert höchste Qualität.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Phenyl-Säulen als Alternative bei schwierigen Trennungen, die eine verbesserte chromatographische Leistung erfordern.
  • Das 10 mm-Design bietet maximalen Schutz bei minimaler Retentionszunahme Passend für Thermo Scientific UNIGUARD Halter mit Direktanschluss und freistehende Halter
  • Erhältlich in 4er Packungen
Eigenschaften der Phenyl-2-Festphase
  • Zur Trennung bestimmter aromatischer Verbindungen und mäßig polarer Verbindungen
  • Ähnliche Retentionseigenschaften wie Hypersil MOS
  • Alternative Selektivität zu C8
Thermo Scientific UNIGUARD Halter mit Direktanschluss oder freistehende Halter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Guard Cartridge, 4 Pk.
Uniguard Direct-Connection Halter und freistehender Halter
5800 psi (400 bar)
2 bis 8
170 m²/g
L11
Hypersil, klassisch
5%
Ja
4 mm
10 mm
5 μm
120 Å
60 °C
Phenyl-2 C8
Silika
Umkehrphase
Umkehrphase
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl-2 LC-Säulen > 4 or 4.6.0 x 10mm ID x length; 5μm particle size
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.