Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS-C18-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 11 %; Porengröße: 80 Å; Säulenphase: Umkehrphase
663.56 CHF
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Länge (metrisch) 120 mm
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 80 Å
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11537511
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
31605-124630
4.6 mm Innendurchmesser
663.56 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hohe Effektivität und nachgewiesene Reproduzierbarkeit
  • Außergewöhnlich zuverlässig
  • Trennung eines breiten Spektrums an Verbindungen, einschließlich unpolarer, mäßig polarer und lipophilischer Verbindungen wie Triglyceride
  • Hergestellt nach ISO 9001:2000-Qualitätsnormen
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
5 μm
80 Å
Gehäuse L1
Silika
Umkehrphase
120 mm
2 bis 8
220 m²/g
Gehäuse C18
11%
Umkehrphase