Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS-C18-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 11 %; Porengröße: 80 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Thermo Scientific™ 31605-124630
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hohe Effektivität und nachgewiesene Reproduzierbarkeit
- Außergewöhnlich zuverlässig
- Trennung eines breiten Spektrums an Verbindungen, einschließlich unpolarer, mäßig polarer und lipophilischer Verbindungen wie Triglyceride
- Hergestellt nach den ISO 9001-2000-Qualitätsrichtlinien
Spezifikation
Analysesäule | |
120 mm | |
2 bis 8 | |
220 m²/g | |
Gehäuse C18 | |
11% | |
Umkehrphase |
4.6 mm Innendurchmesser | |
5 μm | |
80 Å | |
Gehäuse L1 | |
Silika | |
Umkehrphase |