Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS C8-HPLC-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 6,5 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase
383.63 CHF - 729.82 CHF
Spezifikation
Max. Druck | 5800 psi (400 bar) |
---|---|
pH | 2 bis 8 |
Porengröße | 120 Å |
Oberfläche | 170 m²/g |
Temperatur | 60 °C |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10322545
|
Thermo Scientific™
30205-054630 |
50 mm | 4,6 mm | 5 μm |
576.17 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11557461
|
Thermo Scientific™
30203-124030 |
125 mm | 4 mm | 3 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10120793
|
Thermo Scientific™
30205-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 5 μm |
662.31 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10528015
|
Thermo Scientific™
30205-154030 |
150 mm | 4 mm | 5 μm |
662.31 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10552855
|
Thermo Scientific™
30205-254030 |
250 mm | 4 mm | 5 μm |
690.24 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10353993
|
Thermo Scientific™
30205-254630 |
250 mm | 4,6 mm | 5 μm |
690.24 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10374373
|
Thermo Scientific™
30205-014001 |
10 mm | 4 mm | 5 μm |
383.63 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10392765
|
Thermo Scientific™
30205-253030 |
250 mm | 3 mm | 5 μm |
729.82 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11527471
|
Thermo Scientific™
30210-204630 |
200 mm | 4,6 mm | 10 μm |
628.59 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11537471
|
Thermo Scientific™
30210-254630 |
250 mm | 4,6 mm | 10 μm |
628.59 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10027214
|
Thermo Scientific™
30203-054630 |
50 mm | 4.6 mm | 3 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10640146
|
Thermo Scientific™
30203-154630 |
150mm | 4.6 mm | 3 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Setzen Sie Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS C8-HPLC-Säulen für die zuverlässige und kostengünstige Analyse von stärker hydrophoben Analyten ein, z. B. kleinen Peptiden und Proteinen, Pharmazeutika, Steroiden, Umweltproben.
Die als Branchenstandard für die HPLC anerkannten stationären Hypersil Phasen haben sich als effektive analytische Werkzeuge bewährt. Klassische Hypersil Phasen sind gut etabliert und werden in vielen HPLC-Methoden als Referenz aufgeführt. Die Herstellung nach den Richtlinien von ISO 9001-2000 garantiert höchste Qualität.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8-Säulen als Alternative bei Trennungen, die eine bessere chromatographische Leistung erfordern.
- Zuverlässige Phase mit geringer Retention
- Lange Lebensdauer der Säule, auch unter basischen Bedingungen
- Hergestellt nach den ISO 9001-2000-Qualitätsrichtlinien
- Kostengünstig
Bestellinformationen:
Weitere Säulengrößen sind lieferbar. Auch erhältlich als 10-μm-Ausführung. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
5800 psi (400 bar) | |
120 Å | |
60 °C | |
C8 | |
6,50 % |
2 bis 8 | |
170 m²/g | |
L7 | |
Hypersil, klassisch | |
Umkehrphase |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.