Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS-2 C8-HPLC-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 6,50 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase
383.63 CHF - 690.24 CHF
Spezifikation
Max. Druck | 5800 psi (400 bar) |
---|---|
pH | 2 bis 8 |
Porengröße | 120 Å |
Oberfläche | 170 m²/g |
Temperatur | 60 °C |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10776334
|
Thermo Scientific™
30305-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 5 μm |
662.31 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10733026
|
Thermo Scientific™
30305-254030 |
250 mm | 4 mm | 5 μm | N/A | ||||||
10744804
|
Thermo Scientific™
30305-254630 |
250 mm | 4,6 mm | 5 μm |
690.24 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10562075
|
Thermo Scientific™
30305-014001 |
10 mm | 4 mm | 5 μm |
383.63 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Setzen Sie Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS-2 C8-HPLC-Säulen für die zuverlässige und kostengünstige Analyse von stärker hydrophoben Analyten ein, z. B. kleinen Peptiden und Proteinen, Pharmazeutika, Steroiden und Umweltproben.
Stationäre Hypersil Phasen sind als HPLC-Industriestandard anerkannt. Klassische Hypersil Phasen haben sich als ein effektives analytisches Werkzeug bewährt, sie haben sich gut etabliert und werden in vielen HPLC-Methoden als Referenz aufgeführt. Die Herstellung nach den Richtlinien von ISO 9001-2000 garantiert höchste Qualität.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8-Säulen als Alternative bei Trennungen, die eine bessere chromatographische Leistung erfordern.
- Zuverlässige Phase mit geringer Retention
- Lange Lebensdauer der Säule, auch unter basischen Bedingungen
- Hergestellt nach den ISO 9001-2000-Qualitätsrichtlinien
- Kostengünstig
Spezifikation
5800 psi (400 bar) | |
120 Å | |
60 °C | |
C8 | |
6,50 % | |
Umkehrphase |
2 bis 8 | |
170 m²/g | |
L7 | |
Hypersil, klassisch | |
Umkehrphase |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.