Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8-HPLC-Säulen
Für Analyten mittlerer Hydrophobie oder wenn für eine optimale Retention eine weniger hydrophobe Phase benötigt wird. Diese Säulen gewährleisten eine hervorragende Empfindlichkeit und eine ausgezeichnete Peak-Schärfe.
Marke:  Thermo Scientific™ 25205-012101
378.54 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10535445
  • 380.43 CHF / 4 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Vorsäulenkartusche, 4/Packung
10 mm
5 μm
175 Å
60 °C
C8
Silika
Umkehrphase
Umkehrphase
2,1 mm
5800 psi (400 bar)
2 bis 9
220 m²/g
L7
Hypersil GOLD
8 %
Ja
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8-HPLC-Säulen > Partikelgröße: 5 μm; 10 x 2,1 mm (L x ID)
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.