Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18-HPLC-Säulen mit polaren Endkappen
Trennung und Auflösung polarer Analyten mit stark wässrigen mobilen Phasen.
Marke:  Thermo Scientific™ 25302-032130
821.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10324223
  • 825.11 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18-Säulen mit polarem Endcapping ermöglichen die Retention und Trennung polarer Analyten. Diese Säulen bieten selbst bei anspruchsvollen Umkehrphasen-Trennungen mit stark wässrigen mobilen Phasen eine hervorragende Peakform.
Der Einsatz von sub-2μm Partikeln verbreitet sich zunehmend sowohl bei Applikationen mit hohem Probendurchsatz (High Throughput Screening HTS), als auch in der Ultra Hochdruck Flüssig Chromatographie (U-HPLC). 1,9μm Hypersil GOLD Säulen bieten folgende Vorteile gegenüber den traditionelleren Säulen mit 3μm und 5μm Partikeln:
--Höhere Flussraten ohne Beeinträchtigung der Trennleistung (Effizienz)
--Kürzere Analysenzeiten
--Verbesserte Auflösung und Empfindlichkeit
--Auswahl an chemischen Modifikationen für verschiedene Selektivitäten
--Andere Phasen und Säulendimensionen auf Anfrage
Phase: Hypersil GOLD aQ
Partikelgrösse: 1,9μm
L/Φ Innen: 30/2.1mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
LC/MS
18130 psi (1250 bar)
2 bis 9
220 m²/g
L1
Hypersil GOLD
12%
Polar
2.1 mm
30 mm
1,9 μm
175 Å
60 °C
aQ C18
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Umkehrphase
Umkehrphase
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18-HPLC-Säulen mit polaren Endkappen >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.