Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Amino-HPLC-Säulen
Hypersil GOLD Amino-LC-Säulen gewährleisten eine hervorragende Peakform und Empfindlichkeit in den Modi schwache Anionenaustauschphase, Umkehrphase und Normalphase.
376.00 CHF - 1134.05 CHF
Spezifikation
pH | 2 bis 8 |
---|---|
Porengröße | 175 Å |
Oberfläche | 220 m²/g |
Temperatur | 60 °C |
USP-Typ | L8 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10427324
|
Thermo Scientific™
25705-052130 |
50 mm | 2,1 mm | 5 μm | N/A | ||||||
10157554
|
Thermo Scientific™
25705-054630 |
50 mm | 4,6 mm | 5 μm | N/A | ||||||
10391295
|
Thermo Scientific™
25705-102130 |
100 mm | 2.1 mm | 5 μm | N/A | ||||||
10147654
|
Thermo Scientific™
25705-104630 |
100 mm | 4.6 mm | 5 μm |
864.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10742717
|
Thermo Scientific™
25705-152130 |
150 mm | 2.1 mm | 5 μm | N/A | ||||||
10006074
|
Thermo Scientific™
25705-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 5 μm |
721.18 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10554105
|
Thermo Scientific™
25705-252130 |
250 mm | 2.1 mm | 5 μm | N/A | ||||||
10322975
|
Thermo Scientific™
25705-254030 |
250 mm | 4 mm | 5 μm |
759.83 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10752717
|
Thermo Scientific™
25705-254630 |
250 mm | 4,6 mm | 5 μm |
759.83 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10517455
|
Thermo Scientific™
25705-253030 |
250 mm | 3 mm | 5 μm | N/A | ||||||
10732347
|
Thermo Scientific™
25702-202130 |
200 mm | 2,1 mm | 1,9 μm |
1134.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10670246
|
Thermo Scientific™
25702-152130 |
150 mm | 2,1 mm | 1,9 μm |
1036.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10177994
|
Thermo Scientific™
25702-102130 |
100 mm | 2,1 mm | 1,9 μm |
934.29 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10793097
![]() |
Thermo Scientific™
25702-052130 |
50 mm | 2,1 mm | 1,9 μm |
944.01 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10381295
![]() |
Thermo Scientific™
25703-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 3 μm |
776.11 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10169564
|
Thermo Scientific™
25703-153030 |
150 mm | 3 mm | 3 μm |
831.03 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10600826
|
Thermo Scientific™
25703-152130 |
150 mm | 2,1 mm | 3 μm |
831.03 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10211095
|
Thermo Scientific™
25703-151030 |
150 mm | 1 mm | 3 μm | N/A | ||||||
10289364
|
Thermo Scientific™
25703-104630 |
100 mm | 4.6 mm | 3 μm |
864.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10689755
|
Thermo Scientific™
25703-103030 |
100 mm | 3 mm | 3 μm | N/A | ||||||
10742527
|
Thermo Scientific™
25703-102130 |
100 mm | 2,1 mm | 3 μm | N/A | ||||||
10187654
|
Thermo Scientific™
25703-052130 |
50 mm | 2,1 mm | 3 μm | N/A | ||||||
10681196
|
Thermo Scientific™
25703-032130 |
30 mm | 2,1 mm | 3 μm | N/A | ||||||
10056114
|
Thermo Scientific™
25703-014001 |
10 mm | 4 mm | 3 μm |
422.07 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 08-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10478664
|
Thermo Scientific™
25703-013001 |
10 mm | 3 mm | 3 μm |
418.06 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 08-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10698515
|
Thermo Scientific™
25703-012101 |
10 mm | 2.1 mm | 3 μm | N/A | ||||||
10036304
|
Thermo Scientific™
25703-011001 |
10 mm | 1 mm | 3 μm | N/A | ||||||
10259174
|
Thermo Scientific™
25705-014001 |
10 mm | 4 mm | 5 μm |
380.43 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 08-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10525615
|
Thermo Scientific™
25705-013001 |
10 mm | 3 mm | 5 μm | N/A | ||||||
10659465
|
Thermo Scientific™
25705-012101 |
10 mm | 2.1 mm | 5 μm | N/A | ||||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Amino LC-Säulen gewährleisten hervorragende chromatographische Trennungen in den Modi schwache Anionenaustauschphase, Umkehrphase und Normalphase. Diese Säulen mit einer leistungsstarken Aminopropylphase bieten eine hervorragende Peakform und Empfindlichkeit und sind mit einer Partikelgröße von 1,9 μm für schnelle, hocheffiziente Trennungen erhältlich.
Ausgezeichnete chromatographische Eigenschaften bei drei Anwendungsarten- Hält Anionen und organische Säuren im schwachen Anionenaustauschmodus, wenn sie mit herkömmlichen Puffern und einem organischen Modifikator verwendet werden
- Hervorragend geeignet für die Kohlenhydratanalyse in der Umkehrphase
- Alternative Selektivität im Vergleich zu Silika-Säulen bei der Normalphasenchromatographie
Meistern Sie die Herausforderungen der heutigen Chromatographie mit Säulen auf dem neuesten Stand der Technik, die eine herausragende Leistung und konsistente Trennungen bieten. Ihnen stehen dafür zwölf verschiedene Chemikalien zur Verfügung, mit denen Sie Trennungen optimieren und die Produktivität maximieren können. Dies sorgt für hervorragende Peakformen in Umkehrphasen-, Ionenaustausch-, HILIC- oder Normalphasenchromatographie.
- Sehr gute Peak-Symmetrie
- Schmale Peaks für herausragende Effizienz
- Verbesserte Empfindlichkeit und Auflösung
- Außergewöhnliche Reproduzierbarkeit für zuverlässige Chromatographie, Säule für Säule
- Lösungen für das Hochdurchsatz-Screening
- Partikelgrößen von 1,9, 3 und 5 µm für alle Trennungsanwendungen
Spezifikation
2 bis 8 | |
220 m²/g | |
L8 | |
2 % | |
Ja |
175 Å | |
60 °C | |
Amino (NH2) | |
Mixed-Mode | |
Umkehrphase, Normalphase, Ionenaustausch, HILIC |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.