Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Phenyl-HPLC-Säulen
Zur schnellen Analyse von aromatischen Analyten, einschließlich Glukokortikosteroiden, Östrogenen, fettlöslichen Vitaminen und Phospholipiden.
Marke: Thermo Scientific™ 25902-202130
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Phenyl HPLC-Säulen für die Umkehrphase erzielen Sie ausgezeichnete Retention und einzigartige Selektivität für aromatische und mäßig polare Analyten. Ein Butyl(C4)-Linker in der phenylgebundenen Phase ermöglicht eine überlegene Ausrichtung des Phenylrings an aromatischen Molekülen, wodurch die π-π-Interaktionen gesteigert und die Retention der Moleküle verbessert wird. Der C4-Linker verleiht der stationären Phase außerdem eine mäßige Hydrophobizität. Dadurch eignet sie sich hervorragend für die Trennung von Analytengemischen mit unterschiedlichen polaren und aromatischen Eigenschaften. Die hervorragende Peakform führt zu höherer Empfindlichkeit.
Spezielle Selektivität- Bietet eine Selektivität, die komplementär zu der von Alkylkettenphasen ist
- Mäßige Hydrophobizität im Vergleich zu C18
Meistern Sie die Herausforderungen der heutigen Chromatographie mit Säulen auf dem neuesten Stand der Technik, die eine herausragende Leistung und konsistente Trennungen bieten. Ihnen stehen dafür zwölf verschiedene Chemikalien zur Verfügung, mit denen Sie Trennungen optimieren und die Produktivität maximieren können. Dies sorgt für hervorragende Peak-Formen in Umkehrphasen-, Ionenaustausch-, HILIC- oder Normalphasenchromatographie.
- Sehr gute Peak-Symmetrie
- Schmale Peaks für herausragende Effizienz
- Verbesserte Empfindlichkeit und Auflösung
- Außergewöhnliche Reproduzierbarkeit für zuverlässige Chromatographie, Säule für Säule
- Lösungen für das Hochdurchsatz-Screening
- Partikelgrößen von 1,9, 3 und 5 µm für alle Trennungsanwendungen
Spezifikation
Analysesäule | |
HPLC | |
18130 psi (1250 bar) | |
2 bis 8 | |
220 m²/g | |
L11 | |
Hypersil GOLD | |
9 % | |
Ja |
2,1 mm | |
200 mm | |
1,9 μm | |
175 Å | |
60 °C | |
Phenyl (Ph) | |
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.