Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Phenyl-HPLC-Säulen
Zur schnellen Analyse von aromatischen Analyten, einschließlich Glukokortikosteroiden, Östrogenen, fettlöslichen Vitaminen und Phospholipiden.
Marke: Thermo Scientific™ 25905-103030
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Phenyl HPLC-Säulen für die Umkehrphase erzielen Sie ausgezeichnete Retention und einzigartige Selektivität für aromatische und mäßig polare Analyten. Ein Butyl(C4)-Linker in der phenylgebundenen Phase ermöglicht eine überlegene Ausrichtung des Phenylrings an aromatischen Molekülen, wodurch die π-π-Interaktionen gesteigert und die Retention der Moleküle verbessert wird. Der C4-Linker verleiht der stationären Phase außerdem eine mäßige Hydrophobizität. Dadurch eignet sie sich hervorragend für die Trennung von Analytengemischen mit unterschiedlichen polaren und aromatischen Eigenschaften. Die hervorragende Peakform führt zu höherer Empfindlichkeit.
- Verbesserte pi-pi-Wechselwirkungen bei aromatischen Stoffen
- Moderate hydrophobe Eigenschaften
- Hervorragende Peakform und -empfindlichkeit
Spezifikation
Analysesäule | |
100 mm | |
5 μm | |
175 Å | |
60 °C | |
Phenyl (Ph) | |
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
3 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
2 bis 8 | |
220 m²/g | |
L11 | |
Hypersil GOLD | |
9% | |
Ja |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.