Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS-Phenyl-Säule
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 5 %; Porengröße: 130 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Thermo Scientific™ 28905-304030
906.77 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hochwertige, Basen-deaktivierte Säulen
- Einmalige Selektivität für aromatische und leicht polare Verbindungen
- Hergestellt unter ISO 9001:2000-Bedingungen
Spezifikation
Analysesäule | |
250 mm | |
2 bis 9 | |
170 m²/g | |
Phenyl (Ph) | |
5% | |
Umkehrphase |
4 mm Innendurchmesser | |
5 μm | |
130 Å | |
Gehäuse L11 | |
Basendeaktiviertes Silika | |
Umkehrphase |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS-Phenyl-Säule > 4 mm Innendurchm.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur